2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520774-250MG PC520774-500MG
APOSPC520774-250MGEA 419 EUR
APOSPC520774-250MG APOSPC520774-500MG
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Fluoro-1-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃F₇O
MW: 248,098 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22580889
Núm. CAS: 1417567-37-3