Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520777-1G PC520777-5G
APOSPC520777-1GEA 245 EUR
APOSPC520777-1G APOSPC520777-5G
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate 97%
Ethyl 4-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Formula: C₁₁H₁₂F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22683249
Núm. CAS: 55805-23-7