4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520778-1G PC520778-5G
APOSPC520778-1GEA 176 EUR
APOSPC520778-1G APOSPC520778-5G
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine
Formula: C₁₃H₁₇BrFNO₂
MW: 318,182 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22989488
Núm. CAS: 944279-31-6