4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520782-1G PC520782-5G
APOSPC520782-1GEA 268 EUR
APOSPC520782-1G APOSPC520782-5G
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one 95%
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one
Formula: C₇H₉FN₂O
MW: 156,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24604646
Núm. CAS: 240414-09-9