Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520783-1G PC520783-5G
APOSPC520783-1GEA 187 EUR
APOSPC520783-1G APOSPC520783-5G
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride
Formula: C₆H₄F₂O₄S₂
Pto. de fusión: 37…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28346978
Núm. CAS: 7552-55-8
UN: 3261
ADR: 8,II