3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520788-1G PC520788-250MG PC520788-500MG
APOSPC520788-1GEA 582 EUR
APOSPC520788-1G APOSPC520788-250MG APOSPC520788-500MG
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₉ClFNO₂S
MW: 201,647 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29925539
Núm. CAS: 1845693-87-9