1-(Trifluoromethyl)naphthalene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520796-10G PC520796-1G PC520796-5G
APOSPC520796-10GEA 0 EUR
APOSPC520796-10G APOSPC520796-1G APOSPC520796-5G
1-(Trifluoromethyl)naphthalene 97%
1-(Trifluoromethyl)naphthalene
Formula: C₁₁H₇F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973005
Núm. CAS: 26458-04-8