3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520799-1G PC520799-5G PC520799-25G
APOSPC520799-1GEA 26.1 EUR
APOSPC520799-1G APOSPC520799-5G APOSPC520799-25G
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine
Formula: C₆H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185836
Núm. CAS: 1214377-44-2