3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520803-250MG PC520803-500MG
APOSPC520803-250MGEA 861 EUR
APOSPC520803-250MG APOSPC520803-500MG
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₆ClF₂NO₂S
MW: 205,611 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27918725
Núm. CAS: 1187160-31-1