3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520806-1G PC520806-250MG PC520806-500MG
APOSPC520806-1GEA 640 EUR
APOSPC520806-1G APOSPC520806-250MG APOSPC520806-500MG
3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₉H₆F₃N₃
MW: 213,159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779829
Núm. CAS: 60406-64-6