[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl)methanol
PC520809-250MG PC520809-500MG
APOSPC520809-250MGEA 896 EUR
APOSPC520809-250MG APOSPC520809-500MG
[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol 95%
[2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl]methanol
Formula: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863203
Núm. CAS: 608515-90-8