2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC520811-1G
APOSPC520811-1GEA 899 EUR
APOSPC520811-1G
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09811959
Núm. CAS: 384-20-3