Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520812-1G PC520812-250MG PC520812-500MG
APOSPC520812-1GEA 815 EUR
APOSPC520812-1G APOSPC520812-250MG APOSPC520812-500MG
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-fluoro-3-morpholinosulphonyl-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₄FNO₅S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09981086
Núm. CAS: 946300-74-9