6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520817-1G PC520817-250MG PC520817-500MG
APOSPC520817-1GEA 1060 EUR
APOSPC520817-1G APOSPC520817-250MG APOSPC520817-500MG
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine
Formula: C₆H₅F₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12094672
Núm. CAS: 1153767-25-9