2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520818-1G PC520818-500MG
APOSPC520818-1GEA 582 EUR
APOSPC520818-1G APOSPC520818-500MG
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃F₄NO₃
MW: 225,097 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194450
Núm. CAS: 123572-64-5