3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520823-1G PC520823-500MG PC520823-5G
APOSPC520823-1GEA 338 EUR
APOSPC520823-1G APOSPC520823-500MG APOSPC520823-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂F₅N
MW: 183,079 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22378815
Núm. CAS: 1391033-20-7