(E)-3-Butoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC520825-1G PC520825-250MG PC520825-500MG
APOSPC520825-1GEA 674 EUR
APOSPC520825-1G APOSPC520825-250MG APOSPC520825-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-Butoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₄H₁₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22683246
Núm. CAS: 1375008-07-3