(3R)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520826-1G PC520826-500MG PC520826-100MG PC520826-250MG
APOSPC520826-1GEA 516 EUR
APOSPC520826-1G APOSPC520826-500MG APOSPC520826-100MG APOSPC520826-250MG
(3R)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(3R)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formula: C₆H₁₀F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22989486
Núm. CAS: 1282530-77-1