(1R,6S)-6-Amino-2,2-difluorocyclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520830-250MG PC520830-500MG
APOSPC520830-250MGEA 792 EUR
APOSPC520830-250MG APOSPC520830-500MG
(1R,6S)-6-Amino-2,2-difluorocyclohexanol 95%
(1R,6S)-6-Amino-2,2-difluorocyclohexanol
Formula: C₆H₁₁F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28118180
Núm. CAS: 1374973-14-4