2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-2-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
PC520838-1G PC520838-250MG
APOSPC520838-1GEA 197 EUR
APOSPC520838-1G APOSPC520838-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662600
Núm. CAS: 312-44-7