3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC52084-1G PC52084-5G
APOSPC52084-1GEA 59.6 EUR
APOSPC52084-1G APOSPC52084-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Formula: C₇H₅Cl₂F
MW: 179,019 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09744684
Núm. CAS: 876384-47-3