4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-isocyanato-2-methylbenzene
PC52086-1G PC52086-5G PC52086-25G
APOSPC52086-1GEA 55.1 EUR
APOSPC52086-1G APOSPC52086-5G APOSPC52086-25G
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,138 g/mol
Pto. Ebullición: 186 °C
Densidad: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03427210
Núm. CAS: 351003-65-1
UN: 1993
ADR: 3,III