4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC52088-1G
PC52088-250MG
PC52088-5G
APOSPC52088-1GEA
0
EUR
APOSPC52088-1G
APOSPC52088-250MG
APOSPC52088-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formula:
C₈H₅F₄IO₃S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28897193 Núm. CAS: 1935368-66-3 UN: 3265 ADR: 8,III |