2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC520891-1G
PC520891-5G
APOSPC520891-1GEA
678
EUR
APOSPC520891-1G
APOSPC520891-5G
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₇H₂ClF₆N MW: 249,541 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082555 Núm. CAS: 70158-60-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |