1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane 94%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520892-1G
PC520892-500MG
APOSPC520892-1GEA
1340
EUR
APOSPC520892-1G
APOSPC520892-500MG
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane 94%
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane
Formula:
C₃H₄F₃IO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21303949 Núm. CAS: 1032065-38-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...