2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520896-1G PC520896-500MG
APOSPC520896-1GEA 1110 EUR
APOSPC520896-1G APOSPC520896-500MG
2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethylthio)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23382170
Núm. CAS: 1204234-95-6