3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520897-1G PC520897-250MG
APOSPC520897-1GEA 112 EUR
APOSPC520897-1G APOSPC520897-250MG
3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
3-Chloro-4,5-difluorophenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,537 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18415631
Núm. CAS: 1261472-63-2