3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-(pentafluorosulphanyl)phenol, 2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)aniline
PC5209-250MG PC5209-1G
APOSPC5209-250MGEA 143 EUR
APOSPC5209-250MG APOSPC5209-1G
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Amino-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₆F₅NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501041
Núm. CAS: 1159512-27-2