2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC520913-5G
APOSPC520913-5GEA 122 EUR
APOSPC520913-5G
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368048
Núm. CAS: 887583-52-0