2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52102-1G PC52102-5G PC52102-250MG
APOSPC52102-1GEA 261 EUR
APOSPC52102-1G APOSPC52102-5G APOSPC52102-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28740116
Núm. CAS: 1805109-31-2