3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52103-1G PC52103-250MG PC52103-5G
APOSPC52103-1GEA 144 EUR
APOSPC52103-1G APOSPC52103-250MG APOSPC52103-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Pto. de fusión: 56…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22543686
Núm. CAS: 1326714-93-5