6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52104-1G PC52104-5G PC52104-25G
APOSPC52104-1GEA 31.9 EUR
APOSPC52104-1G APOSPC52104-5G APOSPC52104-25G
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20482512
Núm. CAS: 1036756-03-2