3-Fluoropropan-1-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC52117-100MG PC52117-1G PC52117-250MG
APOSPC52117-100MGEA 190 EUR
APOSPC52117-100MG APOSPC52117-1G APOSPC52117-250MG
3-Fluoropropan-1-amine
3-Fluoropropan-1-amine
Formula: C₃H₈FN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01694865
Núm. CAS: 462-41-9
UN: 2733
ADR: 3+8,III