2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52119-1G PC52119-250MG
APOSPC52119-1GEA 406 EUR
APOSPC52119-1G APOSPC52119-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₅F₅O
MW: 212,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28986197
Núm. CAS: 1935291-66-9