2,4-Difluoro-5-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52128-1G PC52128-5G
APOSPC52128-1GEA 279 EUR
APOSPC52128-1G APOSPC52128-5G
2,4-Difluoro-5-iodophenol
2,4-Difluoro-5-iodophenol
Formula: C₆H₃F₂IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28986198
Núm. CAS: 1935521-44-0