4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl [4-(fluoromethyl)phenyl]carbamate
PC52152-1G PC52152-250MG
APOSPC52152-1GEA 654 EUR
APOSPC52152-1G APOSPC52152-250MG
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₆FNO₂
MW: 225.259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812098
Núm. CAS: 2366994-54-7
UN: 1759
ADR: 8 III