4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52155-1G PC52155-250MG PC52155-5G
APOSPC52155-1GEA 632 EUR
APOSPC52155-1G APOSPC52155-250MG APOSPC52155-5G
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅FINO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28796405
Núm. CAS: 1806345-85-6