5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Trifluoromethyl)benzo[d]isoxazol-3-amine
PC52159-1G PC52159-250MG
APOSPC52159-1GEA 203 EUR
APOSPC52159-1G APOSPC52159-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formula: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847114
Núm. CAS: 868271-14-1