2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC52169-1G PC52169-250MG
APOSPC52169-1GEA 69.6 EUR
APOSPC52169-1G APOSPC52169-250MG
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31722921
Núm. CAS: 2366994-41-2
UN: 3265
ADR: 8,II