5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52173-1G PC52173-250MG PC52173-5G
APOSPC52173-1GEA 288 EUR
APOSPC52173-1G APOSPC52173-250MG APOSPC52173-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₅BrFN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09999913
Núm. CAS: 1289084-83-8