2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52176-1G PC52176-250MG PC52176-5G
APOSPC52176-1GEA 105 EUR
APOSPC52176-1G APOSPC52176-250MG APOSPC52176-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28166242
Núm. CAS: 1672663-79-4