3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52178-1G PC52178-250MG PC52178-5G
APOSPC52178-1GEA 522 EUR
APOSPC52178-1G APOSPC52178-250MG APOSPC52178-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 242,996 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737886
Núm. CAS: 1804408-83-0