5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52179-1G PC52179-250MG
APOSPC52179-1GEA 522 EUR
APOSPC52179-1G APOSPC52179-250MG
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 242,996 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737893
Núm. CAS: 1804408-88-5