3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC52180-1G
PC52180-250MG
PC52180-5G
APOSPC52180-1GEA
59.6
EUR
APOSPC52180-1G
APOSPC52180-250MG
APOSPC52180-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formula:
C₈H₄BrF₅O MW: 291,013 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31812117 Núm. CAS: 2166881-48-5 |