3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52181-1G PC52181-250MG PC52181-5G
APOSPC52181-1GEA 63.8 EUR
APOSPC52181-1G APOSPC52181-250MG APOSPC52181-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formula: C₈H₄BrF₅O
MW: 291,013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812118
Núm. CAS: 2167884-91-3