4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC52182-1G
PC52182-250MG
PC52182-5G
APOSPC52182-1GEA
575
EUR
APOSPC52182-1G
APOSPC52182-250MG
APOSPC52182-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formula:
C₈H₄BrF₅O MW: 291,013 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31812119 Núm. CAS: 2167351-62-2 |