4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-chloro-1-(difluoromethyl)benzene
PC52183-1G PC52183-250MG PC52183-5G PC52183-10G PC52183-25G
APOSPC52183-1GEA 522 EUR
APOSPC52183-1G APOSPC52183-250MG APOSPC52183-5G APOSPC52183-10G APOSPC52183-25G
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391084
Núm. CAS: 1254034-23-5