5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-chloro-2-(difluoromethyl)benzene
PC52184-1G PC52184-250MG
APOSPC52184-1GEA 522 EUR
APOSPC52184-1G APOSPC52184-250MG
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698636
Núm. CAS: 627527-07-5