2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52185-1G PC52185-5G
APOSPC52185-1GEA 206 EUR
APOSPC52185-1G APOSPC52185-5G
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698635
Núm. CAS: 1214348-94-3