4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,3-difluorobenzene
PC52186-1G PC52186-250MG
APOSPC52186-1GEA 522 EUR
APOSPC52186-1G APOSPC52186-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 242,996 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737889
Núm. CAS: 1449290-34-9